Merck
Toutes les photos(5)
Documents
252360
Sigma-Aldrich
Morpholine
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Numéro Beilstein :
102549
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39162409
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
590 °F
Limite d'explosivité
10.8 %
Couleur
APHA: ≤15
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
126.0-130.0 °C
129 °C (lit.)
Pf
−7-−5 °C (lit.)
Densité
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Clé InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Application
Morpholine may be used in the preparation of derivatives such as 4-benzoyloxymorpholine and 1-morpholinopropan-1-one. It may also be used in the preparation of (S)-3,3′-bis-morpholinomethyl-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-bi-2-naphthol, a bifunctional chiral catalyst for asymmetric synthesis. As a base, morpholine can be used in the preparation of 1,3-disubstituted allenes from terminal alkynes and aldehydes.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis of acylsilanes from morpholine amides. Synthesis of 1-(dimethyl(phenyl)silyl)propan-1-one
Lettan II RB, et al.
Organic Syntheses, 84, 22-22 (2007)
Factors influencing the rate of formation of nitrosomorpholine from morpholine and nitrite: acceleration by thiocyanate and other anions.
T Y Fan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 21(2), 237-240 (1973-03-01)
Preparation of (S)-3,3'-bis-morpholinomethyl-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
MTurlington M and Pu L
Organic Syntheses, 87, 59-59 (2010)
First telomerisation of piperylene with morpholine using palladium-carbene catalysts.
Neubert P, et al.
Catalysis Communications, 77, 70-74 (2016)
Copper-catalyzed electrophilic amination of diorganozinc reagents: 4-phenylmorpholine
Berman AM and Johnson JS
Organic Syntheses, 83, 31-31 (2006)