394467
Morpholine
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
590 °F
Produit purifié par
redistillation
Limite d'explosivité
10.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
129 °C (lit.)
129 °C
Pf
−7-−5 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Clé InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used in the following studies:
- As a reactant in the synthesis of 1,3-dihydro-1-hydroxy-3-morpholin-4-yl-2,1-benzoxaborole by reacting with o-formylphenylboronic acid.[5]
- As a corrosion inhibitor and to maintain basic pH in boiler feed water.[9]
- As a reactant in the bis(β-ketoenolates)nickel(II) adducts of morpholine.[10]
- As one of the reagent used in the colorimetric quantitative determination of C-2 unsubstituted phenothiazine derivatives.[11]
- As a reactant in the quantitative determination of α,β-unsaturated compounds.[12]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter