Principaux documents
231304
Sigma-Aldrich
N-Benzylidenebenzylamine
contains 100 ppm MEHQ as stabilizer, 99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2N=CHC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Contient
100 ppm MEHQ as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.6004 (lit.)
pb
143-144 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
C(\N=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-11H,12H2/b15-11+
Clé InChI
MIYKHJXFICMPOJ-RVDMUPIBSA-N
Application
Indicator for organolithium assay.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter