Principaux documents
690570
Sigma-Aldrich
Phenyl-(1-phenylethylidene)amine
≥98.0%
Synonyme(s) :
N-(α-Methylbenzylidene)aniline, N-(1-Phenylethylidene)aniline, N-(1-Phenylethylidene)benzenamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Forme
powder
Pf
39-43 °C
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C(=N\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)15-14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3/b15-12-
Clé InChI
CBXWICRJSHEQJT-QINSGFPZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable