Principaux documents
20781
Seringue Hamilton®, GASTIGHT® série 1700, aiguille amovible
1702RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear glass body
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Caractéristiques
needle type RN (removable needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80230
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
25 μL
Compatibilité
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.