Principaux documents
19131-U
Aiguilles Hamilton® pour seringues RN
volume 2.5-100 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle size 26s ga
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26s ga
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7758-02
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
2.5-100 μL
Compatibilité
for use with 2.5μL-100μL syringe
Description générale
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable