Principaux documents
20783
Seringue Hamilton®, GASTIGHT® série 1700, aiguille amovible
1710RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
clear glass body
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Caractéristiques
removable needle RN
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81030
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zuzana Nascakova et al.
International journal of molecular sciences, 22(7) (2021-05-01)
R-loops are three-stranded structures generated by annealing of nascent transcripts to the template DNA strand, leaving the non-template DNA strand exposed as a single-stranded loop. Although R-loops play important roles in physiological processes such as regulation of gene expression, mitochondrial