17122
Clostridium difficile Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Clostridium spp.
Catégories apparentées
Application
An antibiotic supplement for the selective isolation of Clostridium difficile.
Composants
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
D-Cycloserine 250 mg; Cefoxitin 8 mg
D-Cycloserine 250 mg; Cefoxitin 8 mg
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves