Milieux de culture microbiologique
Un milieu de culture microbiologique est un mélange de substances qui favorisent et soutiennent la croissance et la différenciation des micro-organismes. Les milieux de culture contiennent des nutriments, des sources d'énergie, des facteurs favorisant la croissance, des minéraux, des métaux, des sels tampons et des agents gélifiants (pour les milieux solides). La formulation sophistiquée de nos milieux de culture garantit la précision, la reproductibilité et la répétabilité des résultats des analyses microbiologiques. Les milieux de culture sont toujours la référence dans les industries pharmaceutiques et agro-alimentaires pour détecter et dénombrer des micro-organismes. Les milieux de culture microbiologique peuvent être préparés sous une forme liquide (bouillon), solide (milieux gélosés) ou semi-solide (échantillonneurs). Les milieux solides et semi-solides contiennent un agent solidifiant comme l'agar ou la gélatine.
Notre offre comprend une vaste gamme de milieux de culture déshydratés en granules ou en poudre. Notre excellente technologie de granulation offre une commodité maximale, une sécurité et le respect des normes de performance industrielles les plus élevées. Les milieux prêts à l'emploi sont fabriqués dans des conditions de production standardisées et résolvent de nombreux problèmes dans les laboratoires de microbiologie où le temps, l'équipement et le personnel formé font souvent défaut. Nous proposons des milieux gélosés prêts à l'emploi de 90 mm et 55 mm, des milieux liquides en flacons, tubes et ampoules de 2 ml, ainsi que des bouillons et des fluides de rinçage pour votre application d'analyse microbiologique.
Produits
Milieux de culture pour les tests de biocharge
Le test de biocharge est utilisé pour déterminer le nombre de micro-organismes aérobies viables dans des produits finis ou des matières premières qui n'ont pas été stérilisé(e)s. Pour les tests de biocharge, nous proposons des milieux de culture pour les micro-organismes à croissance lente, comme R2A, des milieux à l'hydrolysat de caséine et de soja, comme la gélose trypto-caséine-soja (TSA) et des milieux Sabouraud Dextrose (SDA). Des milieux de culture spéciaux sont disponibles pour la détection de micro-organismes aérobies spécifiés. Des milieux de culture solides standards (90 mm), des milieux liquides dans une sélection de flacons et de tubes pour les cultures d'enrichissement et des tampons NaCl-Peptone sont également disponibles pour les tests de biocharge.
Milieux de culture pour la surveillance environnementale
Le contrôle des surfaces et du personnel est un outil critique pour conserver des sites de production propres et minimiser le risque de contamination. Découvrez nos géloses contact, lames contact et écouvillons faciles à utiliser qui contribuent à contrôler l'efficacité de ces mesures.
Nous proposons des milieux de culture pour le contrôle actif de l'air comme les boîtes de sédimentation, les géloses contact et les bandelettes de gélose qui sont utilisées avec leur système de contrôle de l'air respectif. Diverses formulations de boîtes de sédimentation permettent un contrôle passif continu en différents points critiques lors de la production. Pour les salles propres critiques avec une production stérile, nous fournissons des écouvillons ICR, des géloses contact et des boîtes de sédimentation gamma-irradiés et sous triple emballage.
Nos milieux de culture ont été développés en étroite collaboration avec des utilisateurs et les autorités afin de s'assurer qu'ils sont adaptés aux besoins de nos clients et qu'ils respectent les directives internationales relatives aux environnements critiques et contrôlés, telles que les directives de l'UE, les cGMP, les directives aseptiques de l'USP ou de la FDA.
Milieux de culture pour les tests de remplissage aseptique
Un test de remplissage (également connu sous le nom de "simulation de procédé") aseptique est un test microbiologique critique, réalisé pour évaluer la performance d'un procédé de fabrication aseptique en remplaçant le produit pharmaceutique ou la boisson par un milieu de culture stérile. Les milieux de culture prêts à l'emploi pour les tests de remplissage aseptique de l'industrie pharmaceutique comprennent un bouillon trypto-caséine-soja (TSB) et un bouillon à la peptone végétale (VPB). Ces bouillons liquides sont stériles et fournis dans des poches de 10 litres. Des poches personnalisées sont également disponibles sur demande. Nos milieux de culture en granules ont été soigneusement formulés pour garantir aux fabricants pharmaceutiques qu'ils peuvent réaliser des tests de remplissage aseptique efficaces avec des risques minimes. Comme pour les milieux prêts à l'emploi (RTU), il existe un milieu TSB standard et un milieu TSB exempt d'ingrédients d'origine animale. Nos milieux en granules sont irradiés et conditionnés sous triple emballage pour maximiser la sécurité lors des tests de remplissage aseptique. Pour les tests de remplissage aseptique des installations d'embouteillage de boissons et de broyage de glace, utilisez notre milieu en granules Linden Grain.
Milieux de culture pour l'étude des mycoplasmes
La contamination par des mycoplasmes est un problème fréquent et redondant, rencontré dans une grande variété de systèmes de culture cellulaire. Ces micro-organismes, qui appartiennent à la famille des mollicutes, sont relativement petits (0,2 µm – 0,3 µm), dépourvus de paroi cellulaire et ne sont donc pas sensibles à la pénicilline et autres antibiotiques qui agissent sur cette structure. Cela leur permet de croître jusqu'à atteindre des titres élevés dans des milieux de culture sans présenter les signes de contamination bactérienne typiques, comme la turbidité. Il est par conséquent important de rechercher la présence de mycoplasmes en différents points d'un procédé de fabrication. Nous proposons une offre complète de milieux de culture liquides et solides, prêts à l'emploi, nécessaires à la détection des mycoplasmes selon la Pharmacopée européenne 6.1 (2.6.7.) et l'USP 35 (63).
Milieux de culture pour tester les pathogènes, les micro-organismes d'altération et les micro-organismes indicateurs
Des micro-organismes dans des matières premières ou des produits agro-alimentaires finis peuvent entraîner une détérioration du produit et provoquer des maladies chez le consommateur. Nous proposons une vaste gamme de milieux de culture déshydratés et prêts à l'emploi pour les tests des pathogènes, des micro-organismes d'altération et des micro-organismes indicateurs classiques. Il est possible de disposer à la demande de milieu de culture pour l'étape d'enrichissement, par simple pression sur une touche, avec le système révolutionnaire ReadyStream®, qui prépare et distribue le milieu pré-chauffé où et quand vous en avez besoin. Le milieu de culture est concentré 10×, ce qui vous permet de distribuer jusqu'à 100 litres de milieu à partir d'une poche de 10 L.
Milieux de culture pour l'essai de stérilité
L'essai de stérilité est une exigence essentielle des BPF en matière de tests microbiologiques pour confirmer que les produits sont exempts de micro-organismes viables. L'essai de stérilité est vital pour les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, les préparations, les matériaux tissulaires et autres produits qui sont revendiqués comme étant stériles ou exempts de micro-organismes viables. Les milieux de culture et fluides de rinçage pour l'essai de stérilité sont les composants critiques de nos produits Steritest™. Ils offrent les plus hauts niveaux de qualité et de confiance dans les résultats de l'essai. Le Milieu à l'hydrolysat de caséine et de soja (Bouillon trypticase soja) convient à la culture des champignons et des bactéries aérobies. Le Bouillon au thioglycolate avec résazurine (FTM) est principalement destiné à la détection des bactéries anaérobies. Toutefois, il permet également la détection des bactéries aérobies. Le Bouillon limpide au thioglycolate (CTM) possède les mêmes propriétés de fertilité que le FTM standard, mais cette formulation alternative apporte une clarté visuelle accrue par rapport au FTM qui présente une légère turbidité ou brume.
Suppléments et additifs pour milieux de culture
De nombreux types de milieux nécessitent des suppléments ou des additifs tels que des antibiotiques, du glycérol ou du Tergitol™ pour permettre une croissance optimale des micro-organismes. Parcourez notre offre pour trouver les suppléments qui répondent à vos besoins.
Milieux de culture pour le test de détermination de seuils microbiologiques limites
Le test de détermination de seuils microbiologiques limites permet d'évaluer la nature et le nombre des micro-organismes viables présents dans les échantillons pharmaceutiques, médicaux ou cosmétiques non stériles de divers types, allant des matières premières aux produits finis. Ce test renseigne sur l'innocuité du produit testé en déterminant si les seuils quantitatifs de certains micro-organismes sont dépassés. Il couvre l'analyse des bactéries à Gram négatif tolérant la bile, ainsi que Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, clostridia et Candida albicans. Les échantillons sont préparés en mélangeant plusieurs portions prélevées au hasard sur l'ingrédient ou le produit à tester. Si les échantillons contiennent des substances antimicrobiennes, celles-ci doivent être éliminées au préalable par dilution, neutralisation, filtration, inactivation ou tout autre moyen approprié. Il convient de faire bien attention à éviter toute contamination microbienne provenant de l'extérieur.
Nous proposons des milieux de culture de haute qualité pour réaliser le test de détermination de seuils microbiologiques limites conformément au chapitres 61 et 62 de l'USP et aux chapitres 2.6.12 et 2.6.13 de la Ph. Eur. Ces milieux de culture aux propriétés constantes subissent des tests de contrôle qualité suivant les normes les plus exigeantes et sont disponibles en plusieurs formulations sous forme de milieux de culture déshydratés.
Ressources apparentées
- Article: Comparison of Granulated and Powdered Dehydrated Media
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
- Article: Culture Media for Compendial Methods
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
- Brochure: Dehydrated Culture Media
From basic to prime NutriSelect® and GranuCult® dehydrated culture media – according to your microbial testing needs.
- Brochure: Convenient Culture Media Solutions
With the industry frequently facing new guidelines, staying upto-date with regulatory requirements becomes more and more challenging. The latest and most important change is the new EN ISO 11133:2014 – a quality standard for the preparation and quality control of culture media used for food and water testing.
- Brochure: Mycoplasma Ready to Use Culture Media for Biopharmaceuticals
The stakes are high: mycoplasma testing of cell cultures for vaccine or protein therapeutics production is pivotal because sterilizing them by autoclaving isn’t possible, and sterile filtration is difficult because of their small size.
- Data Sheet: Sterility Testing Media and Rinse Fluids
Easy to use with all Steritest™ devices. A non-coring, large diameter septum area is easy to pierce for operator safety and productivity.
- Data Sheet: ICRICRplus Contact and Settle Plates
We offer a broad range of ready-to-use culture media to detect a wide range of microorganisms. Supplementation of the media with neutralizers like lecithin, polysorbate 80, histidine and sodium thiosulfate facilitates the growth of organisms in the presence of anti-microbial components.
- Flyer: Culture Media and Certified Reference Materials acc. ISO 11133
- Flyer: Granulated and Ready-to-Use Culture Media for Secure Media Fill Trials
As a worldwide leading provider of industrial microbiology solutions, we address the needs of customers in industries where consumer safety is a major concern. Food manufacturing is particularly sensitive due to the potentially grave consequences that product contamination may have on the health of consumers.
- Flyer: Linden Grain Medium for Media Fill Simulations
When producing low-acid aseptic beverages, you want to be sure that your filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts or molds — not only because millions of product units may be lost. Contamination can result in considerable reprocessing, disposal and product-recall costs, as well as damage to brand reputation and consumer confidence.