Documents
P9352
Millipore
Perfringens T.S.C. supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Perfringens Tryptose-Sulfite-Cycloserine-Supplement, Tryptose Sulphite Cycloserine Supplement, Perfringens
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Clostridium spp.
Application
Recommended for the selective isolation of Clostridium perfringens.
Composants
Component: D-Cycloserine 200.00 mg
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable