SFLCKB
Roche
KAPA SYBR® FAST
suitable for qPCR, 2 ×, for LightCycler®480
Synonyme(s) :
LightCycler, qPCR
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
Durée de conservation
≤12 mo.
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Conditionnement
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4609)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4611)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4610)
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
2 ×
Technique(s)
qPCR: suitable
Entrée
purified DNA
Compatibilité
for use with Bio-Rad CFX96
for use with Bio-Rad Chromo4 (Real-Time Detector)
for use with Bio-Rad DNA Engine Opticon
for use with Bio-Rad Opticon 2
for use with Eppendorf® Mastercycler (ep realplex )
for use with Illumina Eco
for use with Roche LightCycler 1.5/2.0
for use with Roche LightCycler 480
for use with Roche LightCycler 96
for use with Roche LightCycler Nano
for use with Rotor-Gene®
for use with Smart Cycler®
Méthode de détection
SYBR® Green
Température de stockage
−20°C
Description générale
Grâce une plus grande robustesse, une meilleure processivité et une plus grande rapidité, les kits pour qPCR KAPA SYBR FAST permettent d'obtenir une efficacité d'amplification élevée et reproductible, pour une meilleure précision de la quantification relative lors de l'analyse de l'expression génique. Conçus pour réaliser des PCR en temps réel optimales en conditions stringentes, les kits pour qPCR KAPA SYBR FAST offrent des performances bien supérieures, qu'il s'agisse du rapport signal sur bruit (fluorescence), du cycle de quantification (Cq), de la linéarité ou de la sensibilité.
Application
Caractéristiques et avantages
- Grande efficacité de réaction (95 % à 105 %), pour une meilleure exactitude et une plus grande reproductibilité
- Efficacité non biaisée sur une large gamme de taux de GC et de longueurs d'amplicon
Détection plus reproductible des cibles en faible nombre et des cibles difficiles à analyser
- Meilleure processivité, pour des Cq plus précoces
- Meilleure détection par fluorescence de divers composés cibles riches en AT et en GC
- Nouvelle enzyme résistant à l'inhibition du colorant SYBR®
Réalisation d'analyses PCR en temps réel complètes en seulement 40 minutes
- Réduction de 55 % du temps d'analyse avec le protocole à cycles rapides
- Maintien de bonnes performances entre le protocole standard et le protocole rapide
Remarques :
- Ce kit contient une enzyme modifiée, optimisée pour la qPCR, utilisant la chimie du colorant SYBR Green I.
- Le mélange maître concentré 2 × contient un tampon développé en interne. Associé à la nouvelle enzyme, il permet d'améliorer l'efficacité d'amplification des cibles riches en GC et en AT.
- Une dénaturation initiale de 20 secondes à 95 °C suffit à activer l'enzyme. Une dénaturation initiale de 3 minutes est recommandée pour les matrices complexes.
- Pour un cyclage en 3 étapes, prévoir 20 secondes pour l'hybridation des amorces et 1 seconde pour l'élongation et l'acquisition des données à 72 °C.
- Limiter les volumes réactionnels à 25 μl.
Qualité
Notes préparatoires
Le colorant SYBR Green I contenu dans le mélange maître pour qPCR KAPA SYBR FAST (concentré 2 ×) et les colorants ROX/fluorescéine (selon la configuration du kit) sont sensibles à la lumière. Une exposition prolongée à la lumière directe entraînera une perte de l'intensité du signal de fluorescence.
Le mélange maître pour qPCR KAPA SYBR FAST (concentré 2 ×) supporte jusqu'à 30 cycles de congélation/décongélation. Veillez à conserver tous les réactifs à l'abri de la lumière et à -20 °C lorsque vous ne les utilisez pas. Lorsqu'ils sont dans l'obscurité, les réactifs sont stables pendant au moins une semaine à 4 °C et ils peuvent être conservés à cette température pour une utilisation à court terme, sous réserve qu'ils soient protégés de toute contamination par des microbes et/ou des nucléases.
Autres remarques
Informations légales
Composants de kit seuls
- KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
- reaction buffer
- dNTPs
- SYBR® Green I dye
- MgCl2 2.5 mM
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.