Merck
Toutes les photos(13)
Principaux documents
ZIQ7003T0C
Milli-Q
Système de purification d'eau ultra pure et pure Milli-Q® IQ 7003
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 3 L/hr from tap water feed
Synonyme(s) :
système d'eau de Type 1
About This Item
Code UNSPSC :
41104206
Nomenclature NACRES :
NB.85
Entrée CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® IQ
Conditionnement
pkg of 1 unit
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
100 L/day max. usage
20.6 kg operating weight (57.3 lb)
3 L/hr flow rate (Type II)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.4 in.) × 38 cm (15 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water
Sortie
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conductivité
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Le système Milli-Q® IQ 7003 contient des médias de purification, une conception hydraulique et des capacités logicielles avancés. Il est conçu de manière compacte, ergonomique et intelligente pour fournir à la demande une eau pure et ultra pure de qualité constamment élevée. Ce système est composé de quatre éléments séparés et distincts :
  • L'unité de production d'eau pure et ultra pure Milli-Q®, qui offre une grande souplesse d'installation et une maintenance simplifiée.
  • La cuve intelligente de stockage de l'eau pure, qui assure une protection maximale contre toute source externe de contamination.
  • L'unité de point de distribution E-POD®, qui a été repensée pour offrir un accès pratique et rapide à de l'eau pure (Type 2) sous pression avec des débits allant du goutte-à-goutte jusqu'à 2 l/min.
  • Le distributeur Q-POD®, qui délivre sans effort de l'eau ultra pure (Type 1) de haute qualité.
Une seule unité de purification peut alimenter jusqu'à quatre distributeurs POD, tous équipés d'écrans tactiles numériques intégrés qui permettent une utilisation intuitive du système, une distribution pratique de l'eau et un accès rapide aux données, même depuis une paillasse éloignée.
Les caractéristiques de conception uniques comprennent un système de rinçage automatique avant la production pour garantir que seule l'eau pure de qualité supérieure pénètre dans la cuve. L'unité de purification compacte et la cuve peuvent être fixées au mur ou placées sous la paillasse, ce qui permet de désencombrer les surfaces de travail et d'optimiser l'espace du laboratoire.
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre Équipe de service technique.
Application
Le système d'eau pure et ultra pure Milli-Q® IQ, moderne et entièrement intégré, est intelligent, intuitif et écologique.
L'eau ultra pure produite par ce système est utilisée pour des techniques analytiques sensibles : HPLC, UHPLC, LC-MS, IC et autres types de chromatographie, ainsi que pour les analyses élémentaires par GF-AAS et ICP. Il est également recommandé pour les sciences de la vie telles que la biologie cellulaire, la biologie moléculaire et la biochimie. D'autres exemples d'applications incluent la préparation et l'analyse de nanoparticules.
L'eau pure produite par ce système est utilisée pour des applications générales en laboratoire, telles que la préparation de tampons, de réactifs et de solutions de pH. Elle peut également être utilisée pour préparer des milieux de culture microbiologique, des réactifs d'histologie et des solutions de coloration, et pour alimenter les équipements de laboratoire (machines à laver, générateurs d'hydrogène, etc.).
Caractéristiques et avantages
Services numériques MyMilli-Q®
  • Soyez parfaitement couvert par les capacités de surveillance et de maintenance en ligne de MyMilli-Q® Remote Care, qui garantissent une productivité maximale pour votre laboratoire.
  • Notifications immédiates et personnalisables des alertes du système et des alarmes 24 h/24 et 7 j/7, par e-mail et par SMS.
  • Informations en temps réel sur le système et ses performances, données en temps réel sur la qualité de l'eau et plus encore sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.
  • Diagnostics rapides en ligne – et même la possibilité de réparations à distance – par notre équipe de maintenance.
  • Une traçabilité complète des données et des possibilités d'accès et de récupération des données sans effort facilitent la préparation des audits et l'accréditation des laboratoires.
  • Gestion en ligne de vos contrats de maintenance et de consommables.
Système de purification d'eau
  • Lampes UV ech2o® brevetées sans mercure à activité bactéricide et oxydante pour l'inactivation des bactéries et l'oxydation des impuretés organiques.
  • La cartouche de prétraitement IPAK Gard® protège la membrane d'osmose inverse (OI) pour améliorer les performances du système.
  • La cartouche de polissage IPAK Quanta® à haute efficacité élimine les traces d'ions et de contaminants organiques présents dans l'eau pure.
  • L'osmose inverse (OI) avancée assure un débit constant, réduit la consommation d'eau et élimine les contaminants.
  • Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® produit de l'eau pure de qualité constamment élevée sans entretien et avec un faible coût de fonctionnement.
  • La cuve de stockage d'eau intelligente (25 l, 50 l et 100 l) présente un filtre évent intégré et une lampe UV bactéricide ASM ech2o® sans mercure pour préserver la qualité de l'eau stockée.
  • Fournit de manière constante une eau ultra pure à faible COT (carbone organique total).
  • Des mesures de COT précises sont obtenues avec l'analyseur A10® en ligne repensé.
  • Choisissez parmi la large gamme d'Applications POD-Paks pour une qualité d'eau adaptée à vos besoins spécifiques.
  • Les distributeurs E-POD® et Q-POD® sont compacts, ergonomiques et intuitifs, permettant une distribution sur mesure et un travail de laboratoire plus facile que jamais. Des étiquettes e-Sure (basées sur la technologie RFID) sont présentes sur tous les consommables, garantissant la qualité et la sécurité ainsi que la traçabilité.
  • La gestion des données dématérialisée, intégrée et puissante simplifie et accélère la gestion des données du système d'eau.
  • Souplesse d'installation (nombreuses options), gain de place et faible encombrement. L'unité de purification et la cuve peuvent être rangées sur ou sous la paillasse, ou fixées au mur. Vous pouvez combiner différentes options pour satisfaire vos contraintes d'espace. Le mode de veille Fermeture de laboratoire permet de maintenir la qualité de l'eau du système avec une faible consommation d'énergie.
  • Produit fabriqué sur un site de production certifié ISO 9001 et ISO 14001.
  • Label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) : le système Milli-Q® IQ 7003 a fait l'objet d'une évaluation portant sur 7 aspects qui ont un impact décisif sur le réchauffement climatique : énergie et émissions, eau, conditionnement, matériaux, fournisseurs et fabrication, économie circulaire, et facilité d'utilisation et innovation. Suite à l'attribution officielle du label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) au système Milli-Q® IQ 7003, nous certifions que ce système utilise moins de plastique et moins d'électricité, et qu'il est totalement exempt de mercure. Consultez la fiche d'évaluation "Design for Sustainaibility (DfS)" du système Milli-Q® IQ 7003.
Autres remarques
Mode d'emploi
Rétention : micro-organismes.
Mode d'action : filtration et UV
Application : analyses de laboratoire classiques.
Usage prévu : purification de l'eau.
Mode d'emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de qualité stérilisante et exposée à une lampe UV bactéricide. Se reporter à la section "Introduction" du guide de l'utilisateur de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
Stockage : à conserver dans un endroit sec.
Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
  • En plus de cette référence, il est nécessaire de commander une box spécifique au pays, avec le manuel d'utilisation dans la langue locale, et un cordon d'alimentation adapté au réseau électrique local.
  • Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible de changer à tout moment sans préavis.
  • Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être requis pour l'installation et le bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ; n'hésitez pas à nous contacter !
Label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) : le système a fait l'objet d'une évaluation portant sur 7 aspects qui ont un impact décisif sur le réchauffement climatique. Suite à l'attribution officielle du label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) au système Milli-Q® IQ 7003, nous certifions que ce système utilise moins de plastique et moins d'électricité, et qu'il est totalement exempt de mercure. Voir la fiche d'évaluation "Design for Sustainability" (DfS) du système Milli-Q® IQ 7003.
Informations légales
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Priyanka Shinde et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119795-119795 (2020-08-28)
Carvacrol (CV), a monoterpene possesses wide range of biological activities but has limited application due to low aqueous solubility and poor bioavailability. To address this issue and enhance bioavailability and efficacy of carvacrol, lecithin stabilized zein nanoparticles were investigated. Precipitation
Annamaria Nicolli et al.
International journal of environmental research and public health, 17(9) (2020-05-10)
The aim of this study was to evaluate the levels of As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, V, and Zn, by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) in the urine of two groups of
Articles
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
Contenu apparenté
Les systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 produisent de l'eau de Type 1 et de Type 2 de qualité constante, sont intuitifs à utiliser et peuvent contribuer aux objectifs de votre laboratoire en matière d'éco-responsabilité.
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
Les systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 produisent de l'eau de Type 1 et de Type 2 de qualité constante, sont intuitifs à utiliser et peuvent contribuer aux objectifs de votre laboratoire en matière d'éco-responsabilité.
Les systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 produisent de l'eau de Type 1 et de Type 2 de qualité constante, sont intuitifs à utiliser et peuvent contribuer aux objectifs de votre laboratoire en matière d'éco-responsabilité.
Afficher tout