Key Documents
TANKT0PA1
Milli-Q
Assemblage cuve de stockage (haut) Milli-Q® IQ/IX/EQ
Limits bacterial growth in the reservoir and protects stored pure water from airborne contaminants.
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Entrée CA/CC
28 V
Caractéristiques
protects against biofilm buildup in the reservoir
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Paramètres
265 nm (bactericidal UV lamp)
unit H × W × D
10 cm (3.9 in.) × 26 cm (10.2 in.) × 26 cm (10.2 in.)
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® tanks
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
Cet accessoire pour cuve de stockage comprend le module de décontamination automatique (ASM) et une connexion pour installer un filtre évent de cuve (non inclus).
Le module ASM avec lampe LED UVC ech2o® sans mercure intégrée émettant à 265 nm irradie régulièrement l'eau stockée et les parois de la cuve, empêchant la croissance bactérienne et la formation de biofilms. Cet assemblage cuve de stockage (haut) vous permet de connecter jusqu'à 3 systèmes de purification d'eau à une même cuve (25 l, 50 l ou 100 l), et transmet le signal du niveau dans la cuve au(x) système(s) connecté(s).
Produit destiné aux systèmes de purification d'eau Milli-Q® IX/IQ 7003/05/10/15 et Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Application
Assure la fermeture étanche du châssis des cuves de stockage Milli-Q® IQ/IX/EQ (25 l, 50 l et 100 l).
Autres remarques
Le châssis de cuve de stockage Milli-Q® IQ/IX/EQ (25 l, 50 l ou 100 l) doit être commandé en plus de cette référence.
Informations légales
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Afficher tout