TANKA025
Cuve de stockage
25 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 or Type 3) water quality
Synonyme(s) :
Châssis de cuve de stockage, 25 l
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
31.7 kg operating weight (70 lb)
H × l × P
50.3 cm (19.8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.8 in.)
Capacité
25 L
Volume
25 L
25000 mL
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
Le réservoir stocke l'eau purifiée produite par les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7003/5/10/15, Milli-Q® IX 7003/5/10/15 et Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Application
Caractéristiques et avantages
- Un filtre évent parfaitement intégré constitue une protection efficace contre les contaminants présents dans l'air
- Un module de décontamination automatique (ASM), avec lampe LED UVC ECH2O® sans mercure intégrée émettant à 265 nm, irradie régulièrement l'eau stockée et les parois de la cuve, empêchant la croissance bactérienne et la formation de biofilms.
- Le capteur de trop-plein, qui remplace le raccord hydraulique de trop-plein connecté au drain et la vanne à boisseau sphérique située à l'avant de la cuve, élimine les sources de rétro-contamination.
- Le capteur de niveau de pression remplace le capteur de niveau à flotteur : il n'y a plus de surface entre l'air et l'eau qui constituait une source de développement de biofilms.
Contenu apparenté
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.