Key Documents
Y04C-02-5PK
Millipore
Plaque CellASIC ONIX pour cellules de levure haploïdes (4 compartiments de 3,5-5 microns)
The Y04 plates for Haploid Yeast Cells utilize a microfabricated silicone ceiling with a height similar to yeast cells to restrict their growth in a single focal plane & maintaining x,y position over time.
Synonyme(s) :
Haploid Yeast Cell Plate, Haploid Yeast Plate, ONIX Yeast Plate
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
Fabricant/nom de marque
CellASIC® ONIX
Larg. × L × H
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
Compatibilité
for use with cells sized 3.5–5.0 μm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les plaques Y04 pour cellules de levure haploïdes utilisent un plafond en silicone microfabriqué d'une hauteur comparable à celle des cellules de levure en vue de limiter leur croissance en un seul plan focal et de maintenir leur position x,y au cours du temps.
Application
La plaque CellASIC® ONIX pour cellules de levure haploïdes (4 compartiments de 3,5 à 5 microns) a été utilisée dans la microscopie sur cellules vivantes et l'analyse de cellules de Schizosaccharomyces pombe. Elle a également été utilisée en imagerie de cellules vivantes pour des souches de Saccharomyces cerevisiae. Cette plaque CellASIC ONIX pour cellules de levure haploïdes (4 compartiments de 3,5 à 5 microns) convient également aux applications suivantes :
  • analyse de cellules de levure au cours du temps
  • expériences de perfusion continue à long terme
  • expériences d'échange entre solutions (induction, inhibition, dosage de médicaments, etc.)
  • comparaison en parallèle de jusqu'à quatre types de cellules différentes ou conditions d'exposition (composants du milieu)
  • suivi de la division cellulaire (suivi des cellules mère/fille sur plusieurs générations)
  • contrôle de la température et des gaz atmosphériques (changement de température, conditions d'anoxie, etc.)
Caractéristiques et avantages
  • Compatible avec le système microfluidique CellASIC® ONIX2 et avec les manifolds ONIX2
  • Permet l'analyse de cellules vivantes en culture avec perfusion à long terme grâce auxéchanges entre solutions
  • La plaque offre un micro-environnement contrôlé et dynamiquepour les cellules
Informations légales
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Distinct interactions select and maintain a specific cell fate.
Doncic A, Falleur-Fettig M, Skotheim J
Molecular Cell, Vol. 43, Issue 4, 528-539 (2011)
Spinning-disk confocal microscopy of yeast.
Kurt Thorn
Test, Volume 470, 581-602 (2010)
Dynamic analysis of cytosolic glucose and ATP levels in yeast using optical sensors.
Bermejo C, Haerizadeh F, Takanaga H, Chermak D, Frommer WB
The Biochemical Journal, 432(2), 399-406 (2010)
Chia-Wei Lee et al.
Nature cell biology, 22(2), 159-166 (2020-02-08)
Nuclear pore complexes (NPCs) are very large proteinaceous assemblies that consist of more than 500 individual proteins1,2. NPCs are essential for nucleocytoplasmic transport of different cellular components, and disruption of the integrity of NPCs has been linked to aging, cancer
Oscillations in CDC14 release and sequestration reveal a circuit underlying mitotic exit.
Romilde Manzoni, Francesca Montani, Clara Visintin, Fabrice Caudron, Andres Ciliberto et al.
The Journal of cell biology, vol. 190 no. 2, 209-222 (2010)
Contenu apparenté
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.