Principaux documents
M04S-03-5PK
Millipore
Plaque multi-environnements CellASIC ONIX pour cellules mammifères (à 4 chambres)
The M04 switching plates enable continuous perfusion culture for live cell analysis. Laminar flow provides rapid & uniform solution exchange for maximum cell health. The glass coverslide bottom surface ensures the highest resolution optical viewing.
Synonyme(s) :
Plaque CellASIC ONIX, Plaque de cellules de mammifères, Plaque multi-environnements ONIX
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
Fabricant/nom de marque
CellASIC® ONIX
Larg. × L × H
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
Compatibilité
for use with cells sized up to 50.0 μm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La plaque multi-environnement CellASIC® ONIX pour les cellules de mammifères (à 4 chambres) permet de réaliser des cultures avec perfusion continue pour l'analyse des cellules vivantes. Le flux laminaire permet un échange entre solutions rapide et uniforme pour une santé cellulaire maximisée. La surface inférieure semblable à une lamelle en verre assure la plus haute résolution lors de la visualisation en microscopie optique.
Application
La plaque multi-environnements CellASIC® ONIX pour les cellules de mammifères (à 4 chambres) a été utilisée :
  • en imagerie de cellules vivantes pour étudier la contribution des particules phi dans l'auto-inhibition de la dynéine et dans l'activation de la dynéine par la dynactine[1]
  • en imagerie de cellules vivantes pour l'étude par microscopie à fluorescence de la liaison fcSAgA et de l'agrégation de l'immunoglobuline M en surface[2]
  • dans plusieurs expériences de pulse du facteur de croissance épidermique (EGF)[3]
La plaque multi-environnements CellASIC® ONIX peut être utilisée dans :
  • l'analyse de cellules adhérentes au cours du temps
  • les expériences de perfusion continue à long terme (typiquement, 3 jours)
  • les expériences d'échange entre solutions (induction, inhibition, dosage de médicaments, etc.)
  • la coloration immunologique automatisée et la fixation à la demande de cellules vivantes dans la chambre de culture
  • la comparaison en parallèle de jusqu'à quatre types de cellules différentes ou conditions d'exposition (composants du milieu), avec un contrôle de la température et des gaz atmosphériques (changement de température, conditions d'anoxie, etc.)
Caractéristiques et avantages
  • Compatible avec le système microfluidique CellASIC® ONIX2 et avec les manifolds ONIX2
  • Permet l'analyse de cellules vivantes en culture avec perfusion à long terme grâce aux échanges entre solutions
  • La plaque offre un micro-environnement contrôlé et dynamique pour les cultures cellulaires en 2D et en 3D
Informations légales
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Brittany L Hartwell et al.
Biomacromolecules, 18(6), 1893-1907 (2017-05-06)
A pressing need exists for antigen-specific immunotherapies (ASIT) that induce selective tolerance in autoimmune disease while avoiding deleterious global immunosuppression. Multivalent soluble antigen arrays (SAgAPLP:LABL), consisting of a hyaluronic acid (HA) linear polymer backbone cografted with multiple copies of autoantigen
Kai Zhang et al.
Cell, 169(7), 1303-1314 (2017-06-13)
Cytoplasmic dynein-1 binds dynactin and cargo adaptor proteins to form a transport machine capable of long-distance processive movement along microtubules. However, it is unclear why dynein-1 moves poorly on its own or how it is activated by dynactin. Here, we
Angel Stanoev et al.
Cell systems, 7(3), 295-309 (2018-08-27)
The proto-oncogenic epidermal growth factor receptor (EGFR) is a tyrosine kinase whose sensitivity to growth factors and signal duration determines cellular behavior. We resolve how EGFR's response to epidermal growth factor (EGF) originates from dynamically established recursive interactions with spatially
Articles
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
Contenu apparenté
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.