SACE-64-5PK
CellASIC® Single Cell Isolation Chip
plate size 64 wells, plate diam. × H 60 mm × 12.6 mm, well volume 1-2.5 μL, cell capacity ~20 , single-cell yield
Synonyme(s) :
Microfluidic single cell isolation chip
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polydimethylsiloxane (PDMS) plate
polystyrene plate
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 5
Paramètres
100-150 μL sample volume
cell capacity
~20 , single-cell yield
Taille des alvéoles
<50 μm
plate diam. × H
60 mm × 12.6 mm
Taille de la plaque/du plateau
64 wells
Diam. des puits × H
1.8 mm × 1 mm
Volume des puits
1-2.5 μL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Whole genome amplification
Target cell isolation
Single Cell PCR
Informations légales
En option