Principaux documents
UFC40DV25
Millipore
Filtre à centrifuger Ultrafree®, volume d'échantillon de 2 ml
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume 10 μL
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
77 mm
Diamètre
16.3 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.65 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtre à centrifuger Ultrafree®-MC (0,5 ml) et Ultrafree-CL (2 ml) sont des filtres à usage unique jetables, servant à éliminer les particules présentes dans les solutions biologiques aqueuses. Ces dispositifs sont proposés en deux volumes avec une gamme de membranes microporeuses (de 0,1 à 5,0 µm) pour une filtration rapide et des performances hautement reproductibles. Des unités pré-stérilisées sont également disponibles. À utiliser avec les rotors à angle fixe pour tubes de 1,5 ml (-MC) et tubes de 15 ml (–CL).
•Cinq dimensions de pores différentes de 0,1 à 5,0 µm
•Unités pré-stérilisées également disponibles
•Filtration rapide et performances hautement reproductibles
•À utiliser avec les rotors à angle fixe pour tubes de 1,5 ml
Applications
•Élimination des particules et des précipités présents dans les échantillons aqueux et dans certains échantillons contenant des solvants
•Produit idéal pour les solutions protéiques et les solutions contenant des acides nucléiques
Application
Pores de 0,65 µm, PVDF hydrophile, 2 ml de volume, non stérile
Pour rotor à angle fixe (15 ml), maximum 5 000 x g
Forme physique
Code couleurs : Violet
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13