Principaux documents
UFC30DV00
Millipore
Filtre à centrifuger Ultrafree®, volume d'échantillon de 0,5 ml
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume 5 μL
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
45 mm
Diamètre
10.6 mm
Surface de filtration
0.2 cm2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.65 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : DVPP
Type de filtre : microfiltration
Application
Membrane en PVDF hydrophile, 0,65 µm de dimension de pores, volume de 0,5 ml, non stérile
Microcentrifugeuse avec rotor à angle fixe, 12 000 × g maximum
Forme physique
Code couleurs : violet
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nobuo Watanabe et al.
PloS one, 14(9), e0222331-e0222331 (2019-09-26)
Podoplanin, a transmembrane glycoprotein, is overexpressed in certain types of tumors and induces platelet aggregation by binding to C-type lectin-like receptor 2 (CLEC-2) on the platelet membrane. Activated platelets release granule components, which in turn, trigger epithelial-mesenchymal transition and confer