Principaux documents
MRCF0R100ET
Millipore
Filtres à centrifuger Microcon® DNA Fast Flow
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), Ethylene Oxide (EtO) treated
Synonyme(s) :
Centrifuge concentrator
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade, dual cycle ethylene oxide (EtO) treated)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume> 10 μL
Fabricant/nom de marque
Microcon®
Paramètres
0.5 mL sample volume
Technique(s)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
Longueur
4.50 cm (1.8 in.)
Diamètre
12.3 mm
Surface de filtration
0.32 cm2
Volume de travail
0.5 mL
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ces filtres permettent de concentrer et de dessaler de manière simple et efficace n′importe quelle macromolécule en solution, avec n′importe quelle centrifugeuse acceptant des tubes de 1,5 ml. Grâce à leur membrane à faible adsorption Ultracel, les filtres Microcon offrent :
•Des recouvrements typiques supérieurs à 95 %, même pour des solutions diluées.
•Une rotation inversée pour maximiser le recouvrement, même dans les échantillons les plus petits.
•Un stockage pratique du filtrat ou de l′échantillon concentré dans un tube de microcentrifugeuse standard.
•Des facteurs de concentration allant jusqu′à 100X.
Filtre Microcon à débit rapide pour ADN
Optimisé pour la concentration et la récupération d′ADN génomique avec un tampon SDS. La faible adsorption non spécifique de la membrane et des autres composants du dispositif, associée à son joint torique de qualité médicale, permet de réaliser plusieurs étapes de lavage avec une perte d′échantillon minimale.
Caractéristiques :
•Recouvrement élevé pour les petits volumes grâce à la rotation inversée (facteur de concentration inférieur à 20X).
•Membrane Ultracel à faible adsorption.
•Traitement rapide.
Exemples d′applications :
•Récupération d′ADN génomique en analyse médico-légale
•Concentration et dessalage d′acides nucléiques (alternative à fort taux de recouvrement à la précipitation à l′éthanol)
•Élimination des amorces de l′ADN amplifié
•Récupération aisée du filtrat, grâce à la conception plane de la membrane
Type de filtre : Ultrafiltration
Caractéristiques et avantages
Volume minimal du concentrat final : 50 µl
Forme physique
Code couleur : Bleu
Informations légales
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.