Principaux documents
SYMBWFS01
Millipore
Kit de capteur de trop-plein de rejet Steritest® Symbio
For solid container, for use with Steritest® Symbio pump
Synonyme(s) :
Aide à la surveillance du remplissage
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PBT housing (reinforced glass fibers)
polycarbonate ( hood, reinforced glass fibers)
thermoplastic polyurethane (TPU) (Buttons)
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le kit de capteur de trop-plein de rejet Steritest® Symbio pour récipient opaque est un accessoire des pompes Steritest® Symbio. Le kit évite le déversement de liquide et l'interruption du test en avertissant l'utilisateur lorsque le récipient de collecte du rejet est presque plein, par un signal sonore et une alerte visuelle sur l'écran de la pompe Steritest® Symbio. Le test en cours peut être terminé avant que le récipient de collecte ne soit vidé ou remplacé.
Application
Le kit de capteur de trop-plein de rejet Steritest® Symbio pour récipient opaque est utilisé pour empêcher le déversement du liquide contenu dans le récipient de collecte ; il est particulièrement utile lorsque le récipient de collecte du rejet se trouve hors de la vue de l'opérateur.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany