Principaux documents
SLVVR33RS
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PVDF
pore size 0.1 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue Millex-VV, Filtre pour seringue en PVDF de 0,1 µm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
modified acrylic housing
Niveau de qualité
Description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Gamme de produits
Millex
Durée de conservation
3 yr
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pk of 50
Fabricant/nom de marque
Millex SLVVR33RS
Paramètres
≥25 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Hauteur
27 mm
Diamètre
33 mm
Volume
100 mL
Couleur
yellow
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.1 μm
Entrée
aqueous solution(s)
tissue culture medium
Point de bulle
≥73 psi, water
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Description générale
Les filtres pour seringues stériles Millex conviennent parfaitement à la stérilisation des solvants organiques, des solutions aqueuses ou des gaz/de l'air. De nombreuses méthodes de préparation d'échantillons préconisent l'utilisation de filtres Millex dont la qualité et la fiabilité restent inégalées. Caractérisés par un volume mort minimal et des débits plus rapides, les filtres Millex résistent en outre à des pressions de fonctionnement plus élevées et sont chimiquement compatibles avec une multitude d'échantillons et de solvants, ce qui minimise le relargage des impuretés extractibles. Les filtres Millex sont fabriqués dans un environnement contrôlé et automatisé, dans le respect des normes de qualité les plus strictes. Ces dispositifs stériles sont accompagnés d'un certificat de qualité, certains d'entre eux étant spécifiquement indiqués pour les applications médicales.
Application
Filtre pour seringue de 33 mm de diamètre, stérile, comportant une membrane en PVDF hydrophile de 0,1 μm de dimension de pores. Produit conditionné en packs de 50.
Stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques ou de solutions aqueusesAdsorption protéique ultra faible
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques et avantages :
  • Adapté à diverses applications en fonction du type de membrane, du boîtier et du niveau de validation
  • Unités de filtration spécialement conçues pour protéger les capteurs de pression d'hémodialyse du sang et de l'humidité ainsi que les lignes de vide
  • Faibles taux d'extractibles et membranes à faible adsorption pour une perte minimale d'échantillon
  • Débit et pression de fonctionnement plus élevés répondant aux besoins à haute performance
Stérilisation de solutions aqueuses, de solvants organiques et de gaz ; filtration de produits contenant des petites molécules ou des protéines de grande valeur.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Application : filtration stérilisante
  • Usage prévu : stérilisation de petits volumes de solutions aqueuses
  • Mode d'emploi : se reporter au chapitre "Instructions d'utilisation" du mode d'emploi du filtre pour seringue Millex
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Cet article est un remplacement direct pour SLVV033RS et SLVVM33RS dans les pays où l'accès est restreint.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany