Principaux documents
SLVVM33RS
Millipore
Unité de filtration Millex-VV (stérile)
pore size 0.1 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonyme(s) :
Millex-VV 0.1µm Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PVDF membrane
modified acrylic housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Diamètre
33 mm
Surface de filtration
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.1 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration Millex-VV (stérile) est un dispositif médical conçu pour être utilisé comme filtre pour seringue afin de stériliser et/ou de clarifier des solutions de faible volume dans des applications de soins directs aux patients et de préparations officinales.
Application
  • Avantages cliniques : élimination des micro-organismes, des particules, des précipités et des poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane dans les solutions à usage clinique.
  • Pharmacie hospitalière : filtration stérilisante et/ou clarification de petits volumes de produits pharmaceutiques contenant des protéines, d'agents d'imagerie diagnostique, de composés chimiothérapeutiques, de solutions aqueuses ou d'eau pendant la préparation des mélanges.
  • Soins directs aux patients : stérilisation et/ou élimination des particules des péridurales et autres anesthésiants liquides, et des solutions d'irrigation utilisées lors d'interventions ophtalmiques, otiques et autres gestes chirurgicaux.
Caractéristiques et avantages
  • Soutien bidirectionnel de la membrane du filtre
  • Élimine les micro-organismes, les particules, les précipités et les poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane
  • À usage unique, apyrogène et non toxique
  • Filtre membrane en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) scellé dans un support en copolymère acrylique modifié (MMA)
  • Compatible avec la plupart des solutions aqueuses
  • Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany