Principaux documents
VCTP01300
Millipore
Filtre membrane Isopore
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polycarbonate, 0,1 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate
0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
25 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
0.1 μm pore size
4.18 % porosity
Point de bulle
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : VCTP
Application
  • Chimiotaxie
  • Bioanalyses
  • Cytologie
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Détection de microplastiques
  • Eau d'une qualité convenant à la détection de microplastiques
Attention
Une réduction de débit peut être observée après autoclavage.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable