Key Documents
SLHVM33RS
Millipore
Unité de filtration Millex®-HV (stérile)
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonyme(s) :
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PVDF membrane
modified acrylic housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
≥300 mL/min flow rate at 2.1 bar (30 psi)
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Diamètre
33 mm
Surface de filtration
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration Millex®-HV (stérile) est un dispositif médical conçu pour être utilisé comme filtre pour seringue afin de clarifier des solutions de faible volume dans des applications de soins directs aux patients et de préparations officinales.
Application
  • Avantages cliniques : élimination des micro-organismes, des particules, des précipités et des poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane dans les solutions à usage clinique.
  • Pharmacie hospitalière : clarification de petits volumes de produits pharmaceutiques contenant des protéines, d'agents d'imagerie diagnostique, de produits chimiothérapeutiques, de solutions aqueuses ou d'eau pendant la préparation des mélanges.
  • Soins directs aux patients : élimination des particules des péridurales et autres anesthésiants liquides, ainsi que dans les solutions d'irrigation utilisées dans les interventions chirurgicales ophtalmiques, otiques et autres.
Caractéristiques et avantages
  • Soutien bidirectionnel de la membrane du filtre
  • Élimine les micro-organismes, les particules, les précipités et les poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane
  • À usage unique, apyrogène et non toxique
  • Filtre membrane en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) scellé dans un support en copolymère acrylique modifié (MMA)
  • Compatible avec la plupart des solutions aqueuses
  • Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et/ou professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany