Principaux documents
SCR139
Sigma-Aldrich
Mélange collagénase/dispase I, sans composant d'origine animale
Animal Free Collagenase/Dispase Blend I is a mixture of animal free collagenase, type B, and neutral protease/dispase, and is inteneded to be used when a more potent enzymatic dissociatation solution than collagnaease is desired.
Synonyme(s) :
MMP, Matrix metalloprotease, Dispase, Neutral Protease
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.54
Niveau de qualité
caseinase activity
≥1000 caseinase units/mg
clostripain activity
≤5.0 clostripain units/mg
collagenase activity
≥12,500 U/vial
trypsin activity
≤0.5 trypsin units/mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Les collagénases brutes sont largement utilisées dans les procédures enzymatiques d'isolement de cellules primaires et de dissociation des tissus. La plupart des chercheurs utilisent soit des préparations de collagénase brute telles que les types I, II, III et IV, soit de la collagénase purifiée par chromatographie. La dispase est particulièrement adaptée aux procédures de désagrégation et de sous-culture des tissus, car elle n'endommage pas les membranes cellulaires. Le mélange collagénase/dispase I sans composant d'origine animale de EMD Millipore est un mélange de collagénase de type B sans composant d'origine animale et de protéase/dispase neutre. Il est destiné à être utilisé lorsqu'une solution de dissociation enzymatique plus puissante que la collagénase est souhaitée. Le produit est préparé et purifié à partir de cultures réalisées dans un milieu totalement dépourvu de composants d'origine animale et conçu pour des applications de bioprocessing où l'introduction d'agents pathogènes d'origine animale, tels que l'ESB, l'EST et d'autres virus de mammifères, doit être évitée.
Origine du produit : Isolé et purifié à partir de cultures de Clostridium histolyticum et de Bacillus polymyxa dépourvues de réactifs d'origine animale.
Ce produit est fabriqué dans un environnement certifié ISO 9001:2008.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Le mélange collagénase/dispase I sans composant d'origine animale est un mélange de collagénase de type B sans composant d'origine animale et de protéase/dispase neutre. Il est destiné à être utilisé lorsqu'une solution de dissociation enzymatique plus puissante que la collagénase est souhaitée.
Sous-domaine de recherche
Enzymes et biochimie
Forme physique
Le produit est diafiltré avec de l'eau, filtré à travers une membrane de 0,22 micron et lyophilisé dans des flacons.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 et 8 °C. D'autres dilutions doivent être réalisées dans le tampon et/ou le milieu approprié auquel on aura ajouté la protéine DMEM/1 % de sérum albumine humaine (HSA) ou équivalent.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.