Documents
1148089
USP
Collagénase from Clostridium histolyticum
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lauren E Hillers-Ziemer et al.
Cancers, 12(2) (2020-02-27)
Obesity is correlated with worsened prognosis and treatment resistance in breast cancer. Macrophage-targeted therapies are currently in clinical trials, however, little is known about how obesity may impact treatment efficacy. Within breast adipose tissue, obesity leads to chronic, macrophage-driven inflammation
Xu Xu et al.
Theranostics, 11(9), 4483-4501 (2021-03-24)
Angiogenesis is a critical step in repair of tissue injury. The pattern recognition receptors (PRRs) recognize pathogen and damage associated molecular patterns (DAMPs) during injury and achieve host defense directly. However, the role of NLR family CARD domain containing 5
Lauren E Hillers-Ziemer et al.
Cancers, 13(5) (2021-03-07)
Obesity is correlated with increased incidence of breast cancer metastasis; however, the mechanisms underlying how obesity promotes metastasis are unclear. In a diet-induced obese mouse model, obesity enhanced lung metastasis in both the presence and absence of primary mammary tumors
Maria Dafne Cardamone et al.
Molecular cell, 69(5), 757-772 (2018-03-03)
As most of the mitochondrial proteome is encoded in the nucleus, mitochondrial functions critically depend on nuclear gene expression and bidirectional mito-nuclear communication. However, mitochondria-to-nucleus communication pathways in mammals are incompletely understood. Here, we identify G-Protein Pathway Suppressor 2 (GPS2) as a
Yefei Shi et al.
Cell & bioscience, 13(1), 12-12 (2023-01-20)
Ischemic diseases represent a major global health care burden. Angiogenesis is critical in recovery of blood flow and repair of injured tissue in ischemic diseases. Ten-eleven translocation protein 2 (TET2), a member of DNA demethylases, is involved in many pathological
Contenu apparenté
Commandez parmi une large gamme d'étalons de référence primaires hautement caractérisés, à utiliser avec les monographies USP-NF pour les essais de substances médicamenteuses et de formes galéniques, d'excipients pharmaceutiques, d'ingrédients alimentaires et de compléments alimentaires.
Commandez parmi une large gamme d'étalons de référence primaires hautement caractérisés, à utiliser avec les monographies USP-NF pour les essais de substances médicamenteuses et de formes galéniques, d'excipients pharmaceutiques, d'ingrédients alimentaires et de compléments alimentaires.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Afficher tout