Key Documents
PSHT010R5
Millipore
Plaque de 24 puits Millicell®
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, sterile
Synonyme(s) :
24-Well Plate
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
flat wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Niveau de qualité
Description
Polycarbonate cell culture insert with pore size of 0.4 µm used in a 24-well pate for cell attachment, cell culture, cell differentiation, drug transport & permeability.
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
50 °C max. temp.
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Hauteur
26.2 mm
Longueur
128 mm
Largeur
84.8 mm
Diam. du filtre
9.5 mm
Surface de filtration
0.7 cm2
Taille de la plaque/du plateau
24 wells
Volume de travail
400 μL
Matrice
Isopore
Dimension de pores
0.4 μm pore size
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La plaque d'inserts de culture cellulaire Millicell-24 convient à l'adhésion cellulaire, la culture cellulaire, la différenciation cellulaire, le transport de médicaments et la perméabilité aux médicaments. 
Application
La plaque de culture cellulaire Millicell-24 en polycarbonate, 0,4 µm, a été utilisée pour l'ensemencement de cellules monocytaires de leucémie humaine et de cellules d'adénocarcinome colorectal humain à des fins de différenciation. Elle a également été utilisée pour étudier le transport de médicaments à travers des monocouches de cellules Caco-2.
Caractéristiques et avantages
  • Elle intègre une assistance apicale et un accès basolatéral pour faciliter le pipetage
  • Elle possède des pieds qui permettent de surélever la plaque au-dessus de la surface de travail après l′avoir détachée de la plaque réceptrice pour réduire le risque de contamination de la monocouche
  • Des puits de réception en forme de goutte évitent la formation de bulles d'air 
Autres remarques
Compatible avec l'automatisation : oui
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zsolt Sáfár et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 107(11), 2742-2747 (2018-07-29)
Breast cancer resistance protein (BCRP) is a point of interest in drug-drug interaction safety testing. Therefore, a consensus probe that can be applied as victim in multiple experimental settings is of great benefit. Identification of candidates has been driven by
Daniel Wai-Hung Ho et al.
Nature communications, 12(1), 3684-3684 (2021-06-19)
Interaction between tumor cells and immune cells in the tumor microenvironment is important in cancer development. Immune cells interact with the tumor cells to shape this process. Here, we use single-cell RNA sequencing analysis to delineate the immune landscape and
Ivan Luzardo-Ocampo et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 146, 111835-111835 (2020-11-02)
Bioactive compounds from food products made from natural ingredients such as corn and common bean could target the NLRP3 inflammasome, protein scaffolds with a key role in the moderation of intestinal inflammation. This research aimed to evaluate the anti-inflammatory effect
Protocoles
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Afficher tout
Contenu apparenté
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.