Principaux documents
MHA000P2M
Millipore
Bouillon m-Green pour levures et moisissures
ready-to-use, suitable for microbiology, for yeasts, for molds
Synonyme(s) :
Bouillon M pour levures et moisissures, bouillon M-BCG (vert de bromocrésol) pour levures et moisissures
About This Item
Code UNSPSC :
41106226
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pack of 50 tests
Capacité
2 mL
filling volume
2 mL
Couleur
green
Entrée
sample type cider
sample type food(s)
sample type beer
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type bottled water
pH
4.6±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
Le bouillon m-Green pour levures et moisissures est une formule relativement plus complexe par rapport aux autres milieux utilisés pour l'isolement des champignons et levures. Cette formulation est riche en nutriments et favorise une excellente croissance fongique. La croissance bactérienne est inhibée par un pH acide. Une digestion enzymatique de caséine et une digestion enzymatique de tissus animaux fournissent l'azote, le carbone et les acides aminés présents dans le bouillon m-Green pour levures et moisissures. L'extrait de levure est une source de vitamines. Le dextrose est une source d'énergie pour le métabolisme des champignons. Le potassium de phosphate sert d'agent tampon. Le sulfate de magnésium, la thiamine et la diastase (mélange contenant des enzymes amyolytiques, dégradant les amidons) fournissent des ions, minéraux et nutriments essentiels. Le vert de bromocrésol est un indicateur de pH qui facilite la visualisation et le dénombrement des colonies fongiques, marquées en vert en raison de la diffusion du colorant dans les colonies (réaction alcaline). Les produits finaux acides issus des colonies diffusent dans le milieu, ce qui réduit encore le pH et change la couleur du milieu en jaune (réaction acide). Les levures produisent de grandes colonies vertes opaques. Les colonies de moisissures sont vertes et filamenteuses.
Application
Le bouillon m-Green pour levures et moisissures est utilisé pour tester les boissons gazeuses et autres comme la bière, l′eau en bouteilles, le cidre, les boissons sucrées, les boissons pour sportifs et le vin à la recherche d′une croissance de levures et moisissures.
Caractéristiques et avantages
  • Les ampoules de milieu liquide prêtes à l'emploi résolvent de nombreux problèmes dans les laboratoires de microbiologie, où le temps, le matériel et le personnel qualifié font souvent défaut.
  • Ce produit est disponible en ampoules en plastique monodoses (2 ml) prêtes à l'emploi. Cela évite la manipulation d'ampoules en verre ainsi que les déchets et le gaspillage liés aux milieux conditionnés en vrac.
Caractéristiques
Temps d′incubation : 48–72 h
Température d′incubation : 28–32 °C
Remarque sur l'analyse
Les levures produisent de grandes colonies vertes opaques. Les colonies de moisissures sont vertes et filamenteuses.
Micro-organismes ciblés : Levures et moisissures (sélection au pH)
Micro-organismes pour le contrôle qualité (QC)
S. cerevisiae (ATCC 9763)
A.brasilliensisanciennement connu sous le nom A. niger (ATCC 16404 / WDCM 00053)
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins (1985)