JBRMHBG05505
Analyseur 55-Plus™
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.45 μm, black filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbiological analysis), suitable for water monitoring
Synonyme(s) :
Unité de filtration sous vide
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black filter (gridded)
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
55-PLUS™ Monitor
Paramètres
100 mL sample volume
Diam. du filtre
55 mm
Surface de filtration
21.1 cm2
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Adéquation
suitable for (microbiological analysis)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Pratique et facile à utiliser
- Dispositif stérilisé prêt-à l'emploi pour gagner du temps et faire des économies
- Réduction de la charge de travail en laboratoire
- Débit de filtration plus rapide grâce à la surface plus étendue
Composants
- une base
- un port ouvert vers le bas avec un bouchon
- un entonnoir avec un couvercle
- un adaptateur
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Protocoles
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor