MABF2073
Anti-Rabies Virus CVS-11 Antibody, clone 509-6
clone 509-6, from mouse
Synonyme(s) :
Glycoprotein, Glycoprotein Rabies virus, Rabies virus strain CVS-11
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
509-6, monoclonal
Espèces réactives
rabies virus
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA Analysis: A representative lot detected Rabies Virus in ELISA applications (Marissen, W.E., et. al. (2005). J Virol. 79(8):4672-8).
Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) Analysis: A representative lot detected Rabies Virus in Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) applications (Marissen, W.E., et. al. (2005). J Virol. 79(8):4672-8).
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected glycoprotein of Rabies virus in one million L929 cells expressing the rabies protein.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable