MABF2038
Anti-Rabies virus Antibody, clone 802
clone 802, from mouse
Synonyme(s) :
Glycoprotein G Rabies Virus
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
802, monoclonal
Espèces réactives
rabies virus
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash