ZMS1046
Anti-Rabies glycoprotein Antibody, clone 24-3F-10 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
24-3F-10, recombinant monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 58.66 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
virus
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2a
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunocytochemistry in L929 cells infected with Rabies virus.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:100 dilution of this antibody detected Rabies virus glycoprotein in L929 cells infected with Rabies virus.
Tested applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Rabies glycoprotein in Immunofluorescence applications (Do-Phong, Johnny., et. al. (2016). Elife. 5:e13214).
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected Rabies glycoprotein in one million L929 cells infected with Rabies virus.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable