MAB397A4
Anti-GluR2 Antibody, clone 6C4, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 6C4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6C4, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIA2(2891)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected GluR2 in adult mouse brain tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Adult mouse brain tissue
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable