07-2268
Anti-phospho-TBC1D1 Antibody (Ser237)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
TBC1 domain family member 1, TBC1 (tre-2/USP6, BUB2, cdc16) domain family, member 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
ox (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer237)
Informations sur le gène
human ... TBC1D1(23216)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Glucose/Glycogen Metabolism
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TBC1D1 on 10 µg of lambda phosphatase treated and untreated HEK293 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Lambda phosphatase treated and untreated HEK293 cell lysates
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable