MAB377C3
Anti-NeuN Antibody, clone A60, Cy3 Conjugate
clone A60, from mouse, CY3 conjugate
Synonyme(s) :
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A60, monoclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Neurosciences du développement
Qualité
A 1:100 dilution of this antibody detected NeuN in rat E18 primary cortex cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable