Principaux documents
MAB377A5
Sigma-Aldrich
clone A60, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Synonyme(s) :
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 555
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A60, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
L'anticorps anti-NeuN, clone A60, reconnaît spécifiquement la protéine NeuN (NEUronal Nuclei, noyaux neuronaux) spécifique des neurones et liée à l'ADN. Cette protéine est présente dans la majorité des types de cellules neuronales du SNC et du SNP chez tous les vertébrés testés jusqu'ici. La distribution de la protéine NeuN est apparemment limitée aux noyaux, aux péricaryons et à certains processus proximaux des neurones à la fois dans le cerveau fœtal et adulte. Néanmoins, certains neurones ne sont jamais reconnus par l'anticorps anti-NeuN, et ce indépendamment de l'âge : par exemple les cellules rétiniennes INL, les cellules de Cajal-Retzius, les cellules de Purkinje, les neurones du noyau olivaire inférieur et du noyau dentelé et les cellules ganglionnaires sympathiques (Mullen et al., 1992 ; Wolf et al., 1996). L'antigène NeuN détectable par immunohistochimie apparaît d'abord aux stades développementaux qui correspondent au retrait du neurone du cycle cellulaire ou au début de la différenciation terminale du neurone (Mullen et al., 1992). L'immunoréactivité apparaît approximativement au stade E9.5 dans le tube neural de souris et s'étend à l'ensemble du système nerveux en développement avant le stade E12.5. La coloration nucléaire intense suggère une fonction de protéine régulatrice nucléaire ; toutefois, il n'existe pas encore de données indiquant si la protéine NeuN a une fonction dans le cytoplasme distal ou si elle est simplement synthétisée à cet endroit avant d'être renvoyée vers le noyau. Aucune différence n'a été observée par immunoblotting entre la protéine isolée de noyaux purifiés et celle provenant d'un extrait de cerveau total (Mullen et al., 1992).
Application
Analyse par immunohistochimie : A 1:100 dilution from a representative lot detected NeuN in mouse adult brain cryosections.
This Anti-NeuN Antibody, clone A60, Alexa Fluor 555 Conjugate is validated for use in ICC, IHC for the detection of NeuN.
Qualité
A 1:100 dilution of this antibody detected NeuN in rat E18 primary cortex cells.
Description de la cible
The unconjugated parent antibody (Cat. No. MAB377) has an observed molecular weight in the 46-48 kDa range and possibly another band at approximately 66 kDa
Autres remarques
Unconjugated Anti-NeuN has been shown to work with multiple species including Human, Ferret, Chicken, and Avian.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Madeleine Reilly et al.
Scientific reports, 12(1), 9493-9493 (2022-06-11)
There is an urgent need to develop disease-modifying therapies to treat neurodegenerative diseases which pose increasing challenges to global healthcare systems. Prion diseases, although rare, provide a paradigm to study neurodegenerative dementias as similar disease mechanisms involving propagation and spread
Ángeles Montilla-García et al.
Neuropharmacology, 125, 231-242 (2017-08-02)
Grip strength deficit is a measure of pain-induced functional disability in rheumatic disease. We tested whether this parameter and tactile allodynia, the standard pain measure in preclinical studies, show parallels in their response to analgesics and basic mechanisms. Mice with
Yehe Liu et al.
Biomedical optics express, 12(10), 6571-6589 (2021-11-09)
Axially swept light-sheet microscopy (ASLM) is an effective method of generating a uniform light sheet across a large field of view (FOV). However, current ASLM designs are more complicated than conventional light-sheet systems, limiting their adaptation in less experienced labs.
Rafael Gonzalez-Cano et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 613068-613068 (2021-02-09)
Both TRPA1 and purinergic P2X receptors have been proposed as potential targets for the treatment of visceral pain. We found that the intracolonic administration of a low dose mustard oil (0.5%), a well-known TRPA1 agonist, produced nociceptive responses and abdominal
Yoshinori Hayashi et al.
Nature communications, 7, 11697-11697 (2016-06-01)
Although morphine is a gold standard medication, long-term opioid use is associated with serious side effects, such as morphine-induced hyperalgesia (MIH) and anti-nociceptive tolerance. Microglia-to-neuron signalling is critically involved in pain hypersensitivity. However, molecules that control microglial cellular state under