Principaux documents
FCMAB317PE
Sigma-Aldrich
Anticorps Milli-Mark® anti-NeuN-PE, clone A60
clone A60, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
Neuron-Specific Nuclear Protein, Neuna60, A60
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A60, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBFOX3(146713)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
MAB377MAB377C3MAB377X
Gene Information
human ... RBFOX3(146713)
Gene Information
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Gene Information
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Gene Information
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
species reactivity
human
species reactivity
avian, pig, chicken, human, rat, salamander, ferret, mouse
species reactivity
rat
species reactivity
human, rat, mouse
clone
A60, monoclonal
clone
A60, monoclonal
clone
A60, monoclonal
clone
A60, monoclonal
conjugate
PE
conjugate
-
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Description générale
L'anticorps anti-NeuN (Noyaux NEUronaux ; clone A60) reconnaît spécifiquement la protéine NeuN, une protéine de liaison à l'ADN spécifique des neurones et présente dans la majorité des types de cellules neuronales du SNC et du SNP chez tous les vertébrés testés. La distribution de la protéine NeuN est apparemment limitée aux noyaux, aux péricaryons et à certains processus proximaux des neurones à la fois dans le cerveau fœtal et adulte. Néanmoins, certains neurones ne sont jamais reconnus par l'anticorps anti-NeuN, et ce indépendamment de l'âge : les cellules rétiniennes INL, les cellules de Cajal-Retzius, les cellules de Purkinje, les neurones du noyau olivaire inférieur et du noyau dentelé et les cellules des ganglions sympathiques en sont quelques exemples (Mullen et al., 1992 ; Wolf et al., 1996). La protéine NeuN, détectable par immunohistochimie, apparaît d'abord aux stades du développement correspondant au moment où le neurone se retire du cycle cellulaire et/ou au début de la différenciation finale du neurone (Mullen et al., 1992). L'immunoréactivité apparaît approximativement au stade E9.5 dans le tube neural de souris, et est importante dans l'ensemble du système nerveux en développement jusqu'au stade E12.5.
Spécificité
L'anticorps reconnaît les noyaux neuronaux.
Immunogène
Noyaux cellulaires de cerveau de souris purifiés.
Application
Catégorie de recherche
Neurosciences
Cet anticorps Milli-Mark anti-NeuN-PE, clone A60, a été validé pour une utilisation en FC pour la détection de NeuN.
Sous-catégorie de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Évaluée par cytométrie en flux à l'aide de cellules U251.
Forme physique
Anticorps IgG1 monoclonal de souris conjugué à la phycoérythrine (PE) et purifié, en PBS avec 0,1 % d'azide de sodium et 15 mg/mL de BSA
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C et à l'abri de la lumière, en aliquotes non diluées, jusqu'à 6 mois à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules U251
Informations légales
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Julio Barrera et al.
Molecular neurodegeneration, 16(1), 58-58 (2021-08-26)
In the post-GWAS era, there is an unmet need to decode the underpinning genetic etiologies of late-onset Alzheimer's disease (LOAD) and translate the associations to causation. We conducted ATAC-seq profiling using NeuN sorted-nuclei from 40 frozen brain tissues to determine
Alexey Kozlenkov et al.
Science advances, 4(9), eaau6190-eaau6190 (2018-09-29)
Brain function depends on interaction of diverse cell types whose gene expression and identity are defined, in part, by epigenetic mechanisms. Neuronal DNA contains two major epigenetic modifications, methylcytosine (mC) and hydroxymethylcytosine (hmC), yet their cell type-specific landscapes and relationship
Boxun Zhao et al.
PLoS genetics, 15(4), e1008043-e1008043 (2019-04-12)
Mounting evidence supports that LINE-1 (L1) retrotransposition can occur postzygotically in healthy and diseased human tissues, contributing to genomic mosaicism in the brain and other somatic tissues of an individual. However, the genomic distribution of somatic human-specific LINE-1 (L1Hs) insertions
Jeffrey Gu et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 652226-652226 (2021-05-18)
Parkinson's disease (PD) and dementia with Lewy body (DLB) are the most common synucleinopathies. SNCA gene is a major genetic risk factor for these diseases group, and dysregulation of its expression has been implicated in the genetic etiologies of several
Kathryn Vaillancourt et al.
iScience, 24(10), 103169-103169 (2021-10-26)
Cocaine dependence is a chronic, relapsing disorder caused by lasting changes in the brain. Animal studies have identified cocaine-related alterations in striatal DNA methylation; however, it is unclear how methylation is related to cocaine dependence in humans. We generated methylomic
Articles
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Afficher tout
Protocoles
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Questions
  1. Optimal dilution of antibody FCMAB317PE for Flow in 1x10^6 cells? 1:100?
    1 answer
    1. For Flow Cytometry, you are to prepare an antibody working solution by diluting the primary antibody 1:5 with PBS. For a standard Flow Cytometry instrument, you will use 10uL of the working solution with 1x10^6 cells in a final reaction volume of 100 microliters.