GP2d
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may beavailable for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UGfor DNA, 95090714, human colon, Epithelial
Synonyme(s) :
GP2d Cells
About This Item
Source biologique
human colon
Conditionnement
tube of 5 μg 95090714-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95090714-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Diploid
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Epidermal growth factor (EGF)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Conditionnement
Profil d'ADN
CSF1PO: 9,12
D13S317: 8,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage