Principaux documents
CAX2-MBC20
Millipore
CellASIC ONIX2 Manifold de base (sans contrôle de température)
The CellASIC ONIX2 Manifold Basic seals to the CellASIC ONIX plates and delivers a defined gas environment to the cell culture region.
Synonyme(s) :
Manifold CellASIC, Manifold ONIX2 Basic, Manifold pour CellASIC
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NC.51
Fabricant/nom de marque
CellASIC® ONIX
Conditions d'expédition
ambient
Application
Domaine de recherche
Culture cellulaire
Le Manifold de base CellASIC ONIX2 se fixe sur les plaques CellASIC ONIX et fournit un environnement gazeux défini à la zone de culture cellulaire.
Caractéristiques et avantages
  • Le support scelle la plaque microfluidique grâce à un mécanisme à vide fonctionnant d'un simple toucher de bouton
  • Haute précision pour de très petits volumes grâce à l'écoulement sous pression des liquides dans les chambres cellulaires
  • Prévient la contamination entre le système d'écoulement et les solutions biologiques
  • Manifold plat facile à adapter sur n'importe quelle platine de microscope inversé
Informations légales
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.