8.43984
Phenol solution
for synthesis (90% solution in water)
Synonyme(s) :
Phénol solution
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Phénol (solution à 90 % dans l'eau), for synthesis
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
dilution
(for synthesis)
Température de transition
flash point 81 °C (Information refers to the main component.)
Densité
1.07 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - Information refers to the main ingredient.
Point d'éclair (°C)
81 °C - Information refers to the main ingredient.