Documents
1.06498
Supelco
Hydroxyde de sodium
pellets for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
"Soude caustique"
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Numéro de classement CE :
215-185-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Agence
suitable for SM 4500 - NH3
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99% NaOH basis (acidimetric)
Forme
pellets
Impuretés
≤0.0003% Total nitrogen (N)
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
318 °C (lit.)
Solubilité
1090 g/L
Densité
2.13 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
carbonate (as Na2CO3): ≤1%
chloride (Cl-): ≤0.012%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.00025%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
L'hydroxyde de sodium (soude caustique) est une source inorganique d'ions hydroxyde qui peut être utilisée pour alkyler les phénols, les alcools, les aldéhydes et les cétones. Le NaOH peut également être utilisé pour transformer des amides en amines, pour produire des dichlorocarbènes et pour saponifier des dérivés d'acides carboxyliques.
Application
L'hydroxyde de sodium peut être utilisé :
  • comme agent de déprotonation dans la synthèse de nanoparticules de structure zéolithiques à base d'imidazolate (ZIF-94).
  • comme agent précipitant dans la synthèse de nanoparticules de NiO (oxyde de nickel) en utilisant du nitrate de nickel.
  • comme régulateur de pH dans la synthèse de poudre de chromite de zinc (ZnCr2O4) à partir de nitrate de zinc et de nitrate de chrome par un procédé hydrothermique.
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie, NaOH) : ≥ 99,0 %
Carbonate (sous forme de Na₂CO₃) : ≤ 1,0 %
Chlorures (Cl) : ≤ 0,012 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,0005 %
Silicates (SiO₂) : ≤ 0,001 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,010 %
Azote total (N) : ≤ 0,0003 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Al (aluminium) : ≤ 0,0005 %
As (arsenic) : ≤ 0,0001 %
Ca (calcium) : ≤ 0,0005 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0002 %
Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
K (potassium) : ≤ 0,05
Mg (magnésium) : ≤ 0,0005 %
Ni (nickel) : ≤ 0,00025 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0005 %
Zn (zinc) : ≤ 0,001 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Afficher tout