Principaux documents
8.43827
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol methyl ethyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethylene glycol methyl ethyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
213-690-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
6000 mg/kg LD50, oral (Rat)
6500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
-72 °C
Température de transition
flash point 82 °C
Solubilité
76 g/L
Densité
0.925 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CCOCC)CCOC
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-6-7-10-5-4-8-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
CNJRPYFBORAQAU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.927
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F
Point d'éclair (°C)
82 °C