Documents
8.08352
Sigma-Aldrich
Triéthylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Triéthylamine
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
204-469-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
72 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
215 °C
Puissance
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.2-9.3 % (v/v)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
Point d'ébullition
90 °C/1013 hPa
Pf
-115 °C
Température de transition
flash point -11 °C
Solubilité
133 g/L
Densité
0.73 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La triéthylamine est un composé organique volatil utilisé dans plusieurs procédés industriels tels que les réactions d'oxydation, de réduction, d'élimination, de substitution, d'addition et de déshydrohalogénation.
Application
La triéthylamine peut être utilisée comme :
  • catalyseur dans les réactions domino d'ouverture de cycle/recyclisation de la 1,3-thiazolidinédione, du malononitrile et des aldéhydes aromatiques visant à synthétiser des dihydrothiophènes polysubstitués.
  • base pour synthétiser des sulfonamides en utilisant des amines primaires et des agents de sulfonation.
  • solvant dans la réaction en cascade de Suzuki-Heck catalysée au Pd.
Remarque sur l'analyse
Dosage (GC, % d'aire) : ≥ 99,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/4 °C) : 0,726 à 0,728
Eau (méthode de Karl Fischer) : ≤ 0,20 %
Identité (IR) : test réussi
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.