Principaux documents
8.01808
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoylacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl benzoylacetate, Benzoylacetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-phenylpropionic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
202-295-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 hPa ( 108 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (acidimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
375 °C (DIN 51794)
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Température de transition
flash point 140 °C
Densité
1.114 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CC)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clé InChI
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.120
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
284.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
140 °C - closed cup