Principaux documents
8.03520
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethylthiourea
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N′-Diethylthiourea, 1,3-Diethylthiourea
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5NH)2CS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
203-308-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.0000064 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Puissance
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 38 g/L in H2O)
Pf
75-78 °C
Température de transition
flash point 186 °C
Densité
1.12 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
735 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S=C(NCC)NCC
InChI
1S/C5H12N2S/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
Clé InChI
FLVIGYVXZHLUHP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Solid–Liquid Phase Equilibrium and Thermodynamic Analysis of N,N′-Diethylthiourea in Different Solvent Systems: This study investigates the solid–liquid phase equilibrium of N,N′-diethylthiourea in various solvent systems, analyzing both solid-state structure and solution thermodynamics (M Yao et al., 2019).
  • Appraisal of the hydrogen atom transfer mechanism for the reaction between thiourea derivatives and OH radical: A comparative study of N,N′-dimethylthiourea and N,N′-diethylthiourea with OH radicals, highlighting the less toxic nature of diethylthiourea (KRN Serobatse, MM Kabanda, 2017).
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 78 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
366.8 °F
Point d'éclair (°C)
186 °C