681669
IWR-1-endo
≥95% (HPLC), solid, Wnt antagonist, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, Inhibitor of Wnt Response-1, Wnt Pathway Inhibitor I, TNKS1/2 Inhibitor II, Tankyrase1/2 Inhibitor II, Wnt Pathway Inhibitor I, Inhibitor of Wnt Response-1, Tankyrase1/2 Inhibitor II, TNKS1/2 Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
product name
Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, is a cell-permeable inhibitor of TNKS1/PARP5a (IC₅₀ = 131 nM) & TNKS2/PARP5b (IC₅₀= 56 nM). Suppress Wnt-stimulated transcription activity (IC₅₀ = 180 nM).
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Huang, S.M., et al. 2009. Nature461, 614.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable