SML0559
LDN193189 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, ALK2/3 inhibitor
Synonyme(s) :
4-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline hydrochloride, DM-3189
About This Item
Produits recommandés
product name
LDN193189 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
yellow to orange
Solubilité
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C(C=N1)(C2=CC=C(N3CCNCC3)C=C2)=CN4C1=C(C5=CC=NC6=C5C=CC=C6)C=N4.Cl
InChI
1S/C25H22N6.ClH/c1-2-4-24-22(3-1)21(9-10-27-24)23-16-29-31-17-19(15-28-25(23)31)18-5-7-20(8-6-18)30-13-11-26-12-14-30;/h1-10,15-17,26H,11-14H2;1H
Clé InChI
PCCDKTWDGDFRME-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable