566660
SAG
≥98% (HPLC), solid, smoothened agonist, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Smoothened Agonist, SAG
About This Item
Produits recommandés
product name
Smoothened Agonist, SAG, A cell-permeable Smoothened Agonist, SAG, CAS 364590-63-6, modulates the coupling of Smo with its downstream effector by interacting with the Smo heptahelical domain (KD = 59 nM).
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
water: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C28H28ClN3OS.2ClH.H2O/c1-30-22-9-11-23(12-10-22)32(28(33)27-26(29)24-7-2-3-8-25(24)34-27)18-19-5-4-6-21(17-19)20-13-15-31-16-14-20;;;/h2-8,13-17,22-23,30H,9-12,18H2,1H3;2*1H;1H2
Clé InChI
IYXUQUYRWPGIQL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Meloni, A.R., et al. 2006. Mol. Cell. Biol.26, 7750.
Chen, W., et al. 2004. Science306, 2257.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable