Principaux documents
56766-M
Sigma-Aldrich
Spermidine, Trihydrochloride
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation.
Synonyme(s) :
Spermidine, Trihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H19N3 · 3HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
ethanol: soluble
water: soluble
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
Clé InChI
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation. Inhibits neuronal nitric oxide synthase.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
Inhibits neuronal nitric oxide synthase
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Autres remarques
Hu, J., et al. 1994. Neurosci. Lett. 175, 41.
Trubiani, O., et al. 1994. Biochem. Mol. Biol. Int.32, 1085.
He, Y., et al. 1993. Eur. J. Biochem. 217, 89.
Svensson, F., et al. 1993. Mol. Cell. Biochem.124, 141.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable